主要文件
8.18003
Sigma-Aldrich
Silver trifluoroacetate
for synthesis
别名:
Silver trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid silver salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2AgF3O2
CAS号:
分子量:
220.88
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
221-004-0
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
反应适用性
reagent type: oxidant
mp
257-260 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ag]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (from Ag): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3