Merck
483346
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸银
≥99.95% trace metals basis
别名:
AgOTf, 三氟甲磺酸 银盐, 三氟甲磺酸银
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3Ag
CAS号:
分子量:
256.94
Beilstein:
3598402
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.95% trace metals basis
反應適用性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
286 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 三氟甲磺酸银 (AgOTf) 是一种将烷基、酰基和磺酰基卤化物转化为相应的三氟甲磺酸酯的反应性三氟甲磺酸酯。
  • 它是一种高度合适的亲电试剂,可引发取代的 5-己烯-1-炔-3-醇的乙酰基氧-Cope 重排,合成相应的 α,δ-二乙基醛。
  • 也可用于氨基烯酮的非对映选择性环化反应,其中非对映选择性取决于 Ag (I) 浓度。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Trifluoromethanesulfonic?Carboxylic Anhydrides, Highly Active Acylating Agents.
Effenberger F and Epple G
Angewandte Chemie (International Edition in English), 11(4), 299-300 (1972)
Perfluoroalkanesulfonic esters: methods of preparation and applications in organic chemistry.
Stang P J, et al.
Synthesis, 1982(02), 85-126 (1982)
Silver mediated acetylenic oxy cope rearrangement.
Bluthe N, et al.
Tetrahedron, 42(5), 1333-1344 (1986)
Asymmetric synthesis via electrophile-mediated cyclisations.
Fox D N and Gallagher T
Tetrahedron, 46(13-14), 4697-4710 (1990)
Shiqiang Yan et al.
Carbohydrate research, 354, 6-20 (2012-05-09)
An efficient, chemoselective, and environment-friendly method for the deprotection of tert-butyldiphenylsilyl ethers mediated by triflic acid supported on silica gel is reported. A wide range of tert-butyldiphenylsilyl ethers derived from carbohydrate and saponin residues can be smoothly cleaved in the