文件
8.00380
Sigma-Aldrich
马来酸
for synthesis
别名:
失水苹果酸, 顺丁烯二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-742-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
powder
效力
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
溶解度
478.8 g/L
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
750‑800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI 密鑰
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • Food industry metabolomics: Maleic acid is identified as a key metabolite in the profiling of jelly fungi, aiding in the determination of biomarkers for different flesh colors, which is vital for quality assessment in the food industry (Ye et al., 2024).
  • Chromatography device innovation: Maleic acid contributes to the design and characterization of an electrochemically-modulated membrane chromatography device, enhancing the precision and functionality of separation technologies in analytical chemistry (Röcker et al., 2024).
分析報告
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 130 °C
熔程(上限值): ≤ 135 °C
含量测定(酸量法): ≥ 99.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2