主要文件
8.14689
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
50% Pt, catalyst for synthesis
别名:
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O4Pt
CAS号:
分子量:
393.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
239-223-5
NACRES:
NA.22
产品名称
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), catalyst for synthesis
质量水平
效能
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
250-252 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Pt+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (of Pt): 47.0 - 53.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3