主要文件
8.14505
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylbenzene
for synthesis
别名:
1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12
CAS号:
分子量:
120.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
202-436-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
2.8 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
485 °C
效能
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-7 % (v/v)
沸点
168 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
转变温度
flash point 48 °C
溶解性
0.057 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.876
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
118.4 °F - closed cup
闪点(°C)
48.0 °C - closed cup