主要文件
8.03548
Sigma-Aldrich
Dipropylamine
for synthesis
别名:
Dipropylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2)2NH
CAS号:
分子量:
101.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
205-565-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
38 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
260 °C
效能
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-9.3 % (v/v)
沸点
105 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
转变温度
flash point 7 °C
溶解性
35 g/L (experimental)
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
44.6 °F - closed cup
闪点(°C)
7 °C - closed cup