文件
8.14413
Sigma-Aldrich
Sulfosuccinic acid
(70% solution in water) for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
pH值
1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
140 °C/1013 hPa
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): 68.0 - 73.0 %
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3