主要文件
8.14389
Sigma-Aldrich
4,5-Difluorophthalic anhydride
for synthesis
别名:
4,5-Difluorophthalic anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H2F2O3
CAS号:
分子量:
184.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
NACRES:
NA.22
质量水平
mp
92-96 °C
密度
0.975 g/cm3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Fc1cc2c(cc1F)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
InChI key
UATBWQQFLABWKR-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3