主要文件
8.14082
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
for synthesis
别名:
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, L-Valinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH
CAS号:
分子量:
103.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
217-975-5
品質等級
化驗
≥97.5% (GC)
形狀
crystals
bp
91-92 °C/13 hPa
mp
31-32 °C
轉變溫度
flash point 78 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup