主要文件
8.08333
Sigma-Aldrich
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
别名:
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH3)C6H4SO3CH3
CAS号:
分子量:
186.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
201-283-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.13 kPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
效能
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
292 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 130 °C
密度
1.23 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(OC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
266.0 °F - closed cup
闪点(°C)
130 °C - closed cup