文件
8.08158
Sigma-Aldrich
N-烯丙基硫脲
for synthesis
别名:
N-烯丙基硫脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8N2S
CAS号:
分子量:
116.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
203-683-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
70-73 °C
溶解度
66 g/L
體積密度
550 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
InChI 密鑰
HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Zn dendrite suppression and solid electrolyte interface control using N-allylthiourea as an electrolyte additive for aqueous Zn-ion batteries:研究揭示N-烯丙基硫脲作为电解质添加剂可有效提高锌离子电池的性能和安全性(Source)。
  • Design, synthesis, and spectral characterization of series of thiocarbamides with coumarin backbone:该研究合成一系列硫脲(包括N-烯丙基硫脲),探索它们的谱学特征和药物应用潜力(Source)。
分析報告
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3