主要文件
8.07050
Sigma-Aldrich
2-Propyn-1-ol
for synthesis
别名:
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
56.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
EC索引号:
203-471-2
NACRES:
NA.22
蒸汽压
10 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
365 °C
效能
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-86.2 % (v/v)
pH值(酸碱度)
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
沸点
114-115 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
转变温度
flash point 33 °C
溶解性
1000 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
InChI key
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
2-Propyn-1-ol for synthesis. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
分析说明
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identity (IR)passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
91.4 °F - closed cup
闪点(°C)
33 °C - closed cup