主要文件
1.00341
Supelco
Hydroiodic acid
57%, EMPLURA®
别名:
Hydrogen iodide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.21
产品名称
Hydroiodic acid 57%, EMPLURA®
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥57% (acidimetric)
形狀
liquid
雜質
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.03% Chloride and Bromide (as Cl)
≤0.06% Non volatile matter
pH值
1 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
127 °C/1013 hPa
mp
-50 °C (External MSDS)
密度
1.70 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 57 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 0.03 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Non volatile matter: ≤ 0.06 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany