主要文件
8.06147
Sigma-Aldrich
甲基环己烷
for synthesis
别名:
甲基环己烷, 六氢化甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH3
CAS号:
分子量:
98.19
Beilstein:
505972
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
203-624-3
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽压
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
545 °F
效能
>86000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6.7 %
dilution
(for synthesis)
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
沸点
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
转变温度
flash point -4 °C
溶解性
0.014 g/L
密度
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 99 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.769 - 0.770
鉴定(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4.0 °C - closed cup