Merck
440671
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六氟代-2-丙醇-d2
≥99 atom % D, 99% (CP)
别名:
HFIP-d2, HFP-d2, 六氟异丙醇-d2, 氘代 HFP, 氘代1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3)2CDOD
CAS号:
分子量:
170.05
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
雜質
≤0.05% water
water
折射率
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.615 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D
InChI 密鑰
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation