文件
8.00683
Sigma-Aldrich
琥珀酸酐
for synthesis
别名:
琥珀酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4O3
CAS号:
分子量:
100.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
203-570-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 92 °C)
品質等級
形狀
crystals
自燃溫度
480 °C
效力
1510 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.7 (10 g/L in H2O)
bp
261 °C/1013 hPa
mp
116-120 °C
轉變溫度
flash point 157 °C
溶解度
62.9 g/L (Hydrolysis)
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
體積密度
550‑600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
InChI 密鑰
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 增强抗菌纤维:琥珀酸酐用于偶联壳聚糖与麻兰和大麻纤维以生产抗菌纤维,显著提高它们在医药卫生产品中的用处(Barker et al., 2024)。
  • 抗肿瘤二萜类:琥珀酸酐是拟红紫珠合成的新克罗烷二萜的一部分,这种二萜具有抗肿瘤增殖活性(Pan et al., 2024)。
  • 纳米凝胶递送系统:用于开发纳米凝胶递送系统用于运送阳离子肽药物以改善药物递送,表明它在药物递送系统中的多功能作用(Mørck Nielsen et al., 2024)。
分析報告
含量测定(吗啉法): ≥ 98.0%(m)
鉴别(IR):符合
熔程(下限值): ≥ 116 °C
熔程(上限值): ≤ 120 °C
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F
閃點(°C)
157 °C
访问文档库
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is