主要文件
8.03235
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基乙酰胺
for synthesis
别名:
N,N-二甲基乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CON(CH3)2
CAS号:
分子量:
87.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
204-826-4
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
1.76 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
400 °C
效能
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
转变温度
flash point 64 °C
溶解性
soluble >1000 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)是一种可与水混溶的有机溶剂,用于苯乙烯、乙烯树脂、线形聚酯、丙烯酸纤维、塑料、杀虫剂和合成革的合成。它参与过渡金属的脱氢、脱水、卤化、去质子化反应和还原羰基化反应。它也可作为催化剂、促进剂、卤素/烷氧基或羟基/卤素交换介导子、还原剂和碱源。
应用
N,N-二甲基乙酰胺可用作以下反应的溶剂:
  • 合成聚(酰胺-酰肼–石墨烯复合材料。
  • 在三乙胺催化剂存在的情况下合成 N,N′-1,2-乙烷二基双-(4-羟基-戊酰胺) 和4-羟基-N-(2- 羟乙基)-戊酰胺基聚氨酯。
特点和优势
N,N-二甲基乙酰胺: :
  • 对于多种底物有高溶解力。 
  • 对阴离子有高溶剂化力。
分析说明
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/20 °C):0.940 - 0.942
水(K. F.): ≤ 0.30 %
同一性(IR):通过测试
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
147.2 °F - closed cup
闪点(°C)
64 °C - closed cup
访问文档库
Poly (amide-hydrazide) s--graphene composites synthesis and characterization
Elsabee MZ, et al.
Polymer Composites, 38(7), 1311-1318 (2017)
N,N-Dimethylformamide and?N,N-Dimethylacetamide as Carbon, Hydrogen, Nitrogen, and/or Oxygen Sources
Jean LB, et al.
Solvents as Reagents in Organic Synthesis: Reactions and Applications (2017)
Synthesis and characterization of novel polyurethanes based on N, N'-1, 2-ethanediylbis-(4-hydroxy-pentanamide) and 4-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-pentanamide
Chalid M
Advanced Materials Research, 277, 112-119 (2011)
Toxic hepatitis in occupational exposure to solvents
Malaguarnera G.et al.
World Journal of Gastroenterology, 18(22), 2756-2756 (2012)