主要文件
8.03222
Sigma-Aldrich
二正丁胺
for synthesis
别名:
二正丁胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
CAS号:
分子量:
129.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-921-8
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
2.3 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
260 °C (DIN 51794)
效能
189 mg/kg LD50, oral (Rat)
770 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-6.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
11.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
沸点
160 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
转变温度
flash point 39 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 文章标题:APPLICATION OF PHASE-TRANSFER CATALYSIS TO THE REACTION OF ACRYLAMIDE WITH DIBUTYLAMINE IN WATER–HEPTANE SYSTEM 应用描述:探索相转移催化的丙烯酰胺和二正丁胺反应的动力学,涉及化学工程研究。(GS Simonian, 2014)。
  • 文章标题:Kinetic Study of the Acylation Reaction of Dibutylcarbamyl Chloride and Dibutylamine 应用描述:详述二丁基甲氨酰氯和二正丁胺制备四丁基脲的反应动力学,用于工业应用。(YB Zhou et al., 2023)。
  • 文章标题:Dibutylamine (DBA): A highly efficient catalyst for the synthesis of pyrano pyrimidine derivatives in aqueous media 应用描述:讨论二正丁胺在药理活性相关物质合成中的催化作用。(AR Bhat et al., 2016)。
分析说明
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.758 - 0.760
水(K. F.): ≤ 0.30 %
同一性(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
104.9 °F - closed cup
闪点(°C)
40.5 °C - closed cup