主要文件
8.03010
Sigma-Aldrich
二乙胺
for synthesis
别名:
二乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NH
CAS号:
分子量:
73.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-716-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
253 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
290 °C
效能
540 mg/kg LD50, oral (Rat)
582 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-11.8 % (v/v)
pH值(酸碱度)
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
56 °C/1013 mbar
mp
-50 °C
转变温度
flash point -23 °C
密度
0.71 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 化学敏感性电阻传感器的开发:研究人员采用二乙胺来提高化学敏感性电阻传感器在二氧化碳气体监测中的灵敏度,研究证明了该传感器在环境和工业应用中的实用性(Rath et al., 2024).
  • 超临界流体色谱法:利用二乙胺来合成芳香族固定相,根据线性溶剂化能关系模型进行评估,研究扩展了二乙胺在超临界流体色谱中的应用(Ge et al., 2024).
  • Nanoparticle Synthesis: 二乙胺促进了溶胶-凝胶法合成的银硅纳米颗粒,增强了纳米颗粒对癌症的治疗潜力(Nikolopoulou et al., 2023).
  • 药物分析:二乙胺是一种新型对映选择性高效液相色谱-质谱法开发的关键,该方法可用于区分尸检样本中的右美沙芬和左美沙芬,展示了其在法医和临床毒理学中的关键作用(Jorbenadze et al., 2024).
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.703 - 0.705
水分(KF): ≤ 0.10 %
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-14.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-26 °C - closed cup