主要文件
8.01976
Sigma-Aldrich
Isobutyryl chloride
for synthesis
别名:
Isobutyryl chloride, 2-Methylpropionyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCOCl
CAS号:
分子量:
106.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
201-194-1
蒸汽压
57 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
自燃温度
325 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-8.2 % (v/v)
pH值(酸碱度)
<7 ( in H2O)
mp
-90 °C
转变温度
flash point 8.5 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
InChI key
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.008 - 1.009
Identity (IR): passes test
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
46.4 °F - closed cup
闪点(°C)
8 °C - closed cup