主要文件
8.10298
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium chloride
for synthesis
别名:
Benzyltriethylammonium chloride, Triethylbenzylammonium chloride, BTEAC, TEBA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2(C2H5)3NCl
CAS号:
分子量:
227.77
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
200-270-1
NACRES:
NA.22
质量水平
自燃温度
300 °C
效能
2219 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
190-192 °C (decomposition)
转变温度
flash point >275 °C
溶解性
630 g/L
堆积密度
700 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
527.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 275 °C - closed cup