文件
8.01969
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane
for synthesis
别名:
1-Bromooctane, Octyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7Br
CAS号:
分子量:
193.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
203-912-9
蒸汽壓力
0.47 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
效力
4984 mg/kg LD50, oral (Rat)
8880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
201-202 °C/1013 mbar
mp
-55 °C
轉變溫度
flash point 80 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChI 密鑰
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup