Merck
526835
Sigma-Aldrich
八甲基-POSS
别名:
1,3,5,7,9,11,13,15-八甲基五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, 八甲基八硅倍半氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H24O12Si8
CAS号:
分子量:
536.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
mp
>350 °C (lit.)
品質等級
SMILES 字串
C[Si]12O[Si]3(C)O[Si]4(C)O[Si](C)(O1)O[Si]5(C)O[Si](C)(O2)O[Si](C)(O3)O[Si](C)(O4)O5
InChI
1S/C8H24O12Si8/c1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27/h1-8H3
InChI 密鑰
SOQGBGSEJYZNPS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)