文件
8.01847
Sigma-Aldrich
n-Butyl vinyl ether
(stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis
别名:
n-Butyl vinyl ether, Vinyl butyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O
CAS号:
分子量:
100.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
203-860-7
蒸汽壓力
51 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
190 °C (DIN 51794)
效力
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8.6 % (v/v)
bp
93-94 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
轉變溫度
flash point -6 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup