Merck
109983
Sigma-Aldrich
2-氯乙基乙烯基醚
99%, contains triethanolamine as stabilizer, contains MEHQ as stabilizer
别名:
1-氯-2-乙烯基乙二醇, 2-氯乙基乙烯基醚, (2-氯乙氧基)乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2OCH=CH2
CAS号:
分子量:
106.55
Beilstein:
773787
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
760 mmHg ( 109 °C)
质量水平
方案
99%
包含
300-500 triethanolamine as stabilizer
50-100 MEHQ as stabilizer
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
沸点
109 °C (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
InChI key
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
60.8 °F - closed cup
闪点(°C)
16 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)