主要文件
8.01079
Sigma-Aldrich
Aluminium triisopropylate
for synthesis
别名:
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al[OCH(CH3)2]3
CAS号:
分子量:
204.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
209-090-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.13 hPa ( 21 °C)
品質等級
形狀
powder
效力
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2 % (v/v)
反應適用性
reagent type: reductant
bp
135 °C/13 hPa
mp
130-134 °C
轉變溫度
flash point 16 °C
密度
1.035 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Al](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1