Merck
235849
Sigma-Aldrich
叔丁醇铝
technical grade
别名:
三叔丁氧基铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al[OC(CH3)3]3
CAS号:
分子量:
246.32
Beilstein:
4148229
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
technical grade
质量水平
表单
powder
组成
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
反应适用性
core: aluminum
SMILES字符串
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
InChI key
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.