About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
CAS号:
分子量:
130.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-234-3
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
0.13 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
270-330 °C (DIN 51794)
效能
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.1-12.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
沸点
184 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
转变温度
flash point 75 °C (DIN 51758)
密度
0.832 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
167.0 °F - closed cup
闪点(°C)
75 °C - closed cup