Merck
63200
Sigma-Aldrich
马来酸酐
puriss., ≥99.0% (NT)
别名:
2,5-呋喃二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2O3
CAS号:
分子量:
98.06
Beilstein:
106909
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
3.4 (vs air)
质量水平
蒸汽压
0.16 mmHg ( 20 °C)
等级
puriss.
方案
≥99.0% (NT)
表单
flakes
powder or crystals
自燃温度
870 °F
expl. lim.
7.1 %
沸点
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
52-54 °C
SMILES字符串
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
马来酸酐是马来酸的脱水产物,具有相当大的工业重要性。
应用
马来酸酐已被用作参比标准品,用于测定以下物质中的分析物:
  • 工作场所空气样品(采用毛细管气相色谱法结合电子捕获检测 (GC-ECD))。
它可作为脂肪醇乙氧基化物的衍生剂用于:
  • 工业混合物、清洁产品以及河流和海水(通过高效液相色谱法 (HPLC) 联合紫外可见 (UV-Vis) 二极管阵列检测 (DAD))。
其他说明
用于使酶完全解离成可溶性亚基;用于氨基的可逆性封端(赖氨酸试剂);P.J.G. Butler, J.I. Harris, B.S. Hartley, R. Lebermann;用于蛋白质的马来酰化
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
217.4 °F - closed cup
闪点(°C)
103 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
[46] Acylation with dicarboxylic acid anhydrides.
M H Klapper et al.
Methods in enzymology, 25, 531-536 (1972-01-01)
Maleic Anhydride (2013)
Determination of fatty alcohol ethoxylates by derivatisation with maleic anhydride followed by liquid chromatography with UV-vis detection.
Mico-Tormos A, et al.
Journal of Chromatography A, 1180(1-2), 32-41 (2008)
Dissociation of protein subunits by maleylation.
C L Sia et al.
Biochemical and biophysical research communications, 31(5), 731-737 (1968-06-10)
The Biochemical Journal, 103, 78-78 (1967)
商品
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.