主要文件
8.00667
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid
for synthesis
别名:
Phenoxyacetic acid, Glycolic acid phenyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O3
CAS号:
分子量:
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
204-556-7
形狀:
powder
化驗:
≥99.0% (acidimetric)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
powder
效力
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
98-100 °C
轉變溫度
flash point 165 °C
溶解度
12 g/L
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3