About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4O4
CAS号:
分子量:
116.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
203-743-0
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
<0.001 hPa ( 20 °C)
方案
≥99.0% (acidimetric)
表单
solid
自燃温度
375 °C
效能
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
沸点
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
287 °C
转变温度
flash point 273 °C
溶解性
4.9 g/L
密度
1.64 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
相关类别
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
523.4 °F
闪点(°C)
273 °C