主要文件
8.20584
Sigma-Aldrich
di-Sodium fumarate
for synthesis
别名:
di-Sodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOOCCH=CHCOONa
CAS号:
分子量:
160.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
241-087-7
NACRES:
NA.22
品質等級
pH值
7-8 (50 g/L in H2O)
溶解度
228 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
InChI 密鑰
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2