主要文件
71553-M
Sigma-Aldrich
pET-51b(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-51b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the 8 aa Strep-Tag II coding sequence that is cleavable with enterokinase (Ek) protease.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106602
NACRES:
NA.51
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Novagen®
储存条件
OK to freeze
储存温度
−70°C
一般描述
pET-51b(+) 载体专为克隆和高水平表达靶蛋白而设计,融合了可被肠激酶(Ek)蛋白酶切割的 8 aa Strep•Tag II 编码序列。该质粒包含一个强力的 T7lac 启动子,一个优化的 RBS、Ek 蛋白酶切割位点(AspAspAspAspLys)的编码序列,以及一个多克隆位点,其中包含在许多其他 Novagen 表达载体中发现的限制酶位点,以促进插入物转移。带有 10 个组氨酸的可选 C 末端 His•Tag 编码序列适用于纯化、检测和定量。
pET 载体以纯化质粒 DNA(10 µg)的形式提供。每个 pET DNA 订单还包括一个诱导对照菌株(作为甘油原液提供)。如果您需要更多信息,请联系技术服务。
本产品的商业用途需要获得 EMD Millipore Corporation 的商业许可。 商业用途应包括但不限于(1)在制造中使用产品或其组件;(2)使用产品或其组件向他人收费提供服务、信息或数据;(3)将产品或其组件(或其任何衍生物)用于治疗、诊断或预防目的(包括作为设备、芯片、检测或其他产品的一部分);(4)转售产品或其组件,无论该产品或其组件是否转售用于研究。 此处包含的任何内容均不应被视为代表或保证使用本产品不需要其他第三方权利。
警告
毒性:标准处理(A)
法律信息
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3