主要文件
71351-M
Sigma-Aldrich
Rosetta-gami 2(DE3) 感受态细胞 * - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106202
NACRES:
NA.81
产品名称
Rosetta-gami 2(DE3) 感受态细胞 * - Novagen, Rosetta-Gami 2 host strains allows for enhanced disulfide bond formation and enhanced expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli.
生物来源
Escherichia coli
质量水平
制造商/商品名称
Novagen®
储存条件
OK to freeze
生长模式
adherent or suspension
形态学
rod shaped
技术
microbiological culture: suitable
细胞转化
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
运输
dry ice
储存温度
−70°C
一般描述
基因型:Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR araD139 ahpC galE galK rpsL(DE3) F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10 trxB pRARE2(CamR,StrR,TetR)
该产品包含转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击here获得最终用户声明(EUD)表格。
当异源蛋白在大肠杆菌中表达时,Rosetta-gami 2宿主菌株结合了Rosetta 2和Origami 2菌株的优势,以减轻密码子偏倚并增强细胞质中二硫键的形成。这些trxB/gor突变体与卡那霉素抗性载体兼容,并携带有氯霉素抗性pRARE2质粒,该质粒提供七个稀有tRNA。
DE3表明宿主是λDE3的溶原菌,因此在lacUV5启动子的控制下携带T7 RNA聚合酶的染色体拷贝基因。这样的菌株适用于通过用IPTG诱导从克隆在pET载体中的靶基因生产蛋白质。
Rosetta-Gami 2宿主菌株可增强二硫键的形成并增强真核蛋白的表达,该真核蛋白含有在大肠杆菌中很少使用的密码子。
组分
0.4 ml1 ml组分
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlRosetta-gami 2(DE3)感受态细胞
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC培养基
•10 µl10 µl供试质粒
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
法律信息
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13