文件
71300-M
Sigma-Aldrich
Overnight Express自诱导系统1 - Novagen
The Overnight Express Autoinduction System allows the induction of protein expression without monitoring cell density and without conventional induction with IPTG.
别名:
autoinduction media, autoinduction medium
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.54
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
技術
protein expression: suitable
protein purification: suitable
儲存溫度
10-30°C
一般說明
Overnight Express自诱导系统可诱导蛋白表达,同时无需监测细胞密度和加入异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷(异丙基硫代半乳糖苷,IPTG)进行传统诱导。该系统非常方便在多种培养物中常规表达蛋白质,并且非常适合高通量并行分析蛋白质表达、溶解和从多个表达克隆中纯化。Overnight Express自诱导系统联合Novagen RoboPop溶解度筛选试剂盒和RoboPop纯化试剂盒,可用于快速优化宿主-载体组合、表达条件和纯化参数用于蛋白高通量生产,以供结构或功能分析。
應用
Overnight Express自诱导系统1(Novagen)已用于15N-人朊毒体蛋白(HuPrPs)的纯化。适合大多数常规的重组蛋白表达应用。
特點和優勢
  • 无需监测细胞生长或加入IPTG
  • 高细胞密度和蛋白表达水平
  • 可溶性蛋白产量增加
  • 同时诱导大量表达克隆
  • 可与任何常规无葡萄糖细菌生长培养基配合使用
  • pET表达系统或其他IPTG诱导细菌系统的理想选择
  • 与培养瓶、培养管和深孔板中生长的培养物相容
  • 最少的样品处理
成分
Overnight Express自诱导系统1试剂盒含有3种无菌浓缩溶液:
  • OnEx Solution 1 A-碳源混合液,优化用于在严密监控下使细胞先无诱导生长到高密度,接着进行高水平诱导
  • OnEx Solution 2 A-浓缩缓冲液和氮源混合液,用于介导代谢酸生成,并提供更多蛋白合成所需的额外氮源
  • OnEx Solution 3,提供关键的镁元素,实现最高细胞密度
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Grabski,A.,et al. 2003. inNovations 17,3.
法律資訊
Express is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Andrew G Reidenbach et al.
The Journal of biological chemistry, 295(39), 13516-13531 (2020-07-30)
Prion disease is a rapidly progressive neurodegenerative disorder caused by misfolding and aggregation of the prion protein (PrP), and there are currently no therapeutic options. PrP ligands could theoretically antagonize prion formation by protecting the native protein from misfolding or