文件
70072-M
Sigma-Aldrich
pET-32 Xa/LIC 矢量试剂盒- Novagen
Novagen′s pET-32 Xa/LIC vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the 109aa Trx-Tag thioredoxin protein, His-Tag and S-Tag coding sequences.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106602
NACRES:
NA.54
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
儲存溫度
−70°C
一般說明
pET-32 Xa/LIC载体是pET-32b(+)的Xa/LIC版本。它用于克隆和高水平表达可与109aa Trx•Tag硫氧还蛋白以及Xa因子蛋白酶可切割的His•Tag和STag编码序列融合的靶蛋白。该质粒包含一个强大的T7lac启动子、一个优化的RBS、Xa蛋白酶裂解位点(IleGluGlyArg↓)的编码序列和一个包含限制性内切酶位点(存在于许多其他Novagen表达载体中,有助于插入转移)的多重克隆位点。可选的C末端His•标签编码序列可用于纯化、检测和定量。
该产品的商业用途需要获得EMD Millipore公司的商业许可。 商业用途应包括但不限于: (1) 在制造过程中使用产品或其组分;(2) 使用产品或其组分向他人提供服务、信息或数据,以换取对价;(3) 将产品或其组分(或其任何衍生物)用于治疗、诊断或预防目的(包括作为设备、芯片、分析或其他类别产品的一部分);或( 4) 转售产品或其组分,无论该产品或其组分是否转售用于研究。 此处包含的任何内容均不得视为代表或保证使用该产品不需要其他第三方权利。
成分
•1 µgXa/LIC载体
•10 µlXa/LIC Control Insert
•25 UT4 DNA聚合酶,可用于LIC
•50 µl10X T4 DNA聚合酶缓冲液
•100 µl100 mM DTT
•50 µl25 mM EDTA
•40 µl25 mM dGTP
•1.5 ml无核酸酶水
•22 × 50 µlNovaBlue GigaSingles感受态细胞
•0.2 mlBL21(DE3)感受态细胞
•0.2 mlBL21(DE3)pLysS感受态细胞
•5 × 2 mlSOC培养基
•10 µl试验质粒
警告
毒性:多个毒性值,参见MSDS(O)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
水污染物質分類(WGK)
WGK 3