主要文件
70018-M
Sigma-Aldrich
T7Select® 生物淘洗试剂盒
Matched reagents for selecting binders from T7Select libraries
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105500
NACRES:
NA.51
质量水平
制造商/商品名称
Novagen®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
一般描述
使用T7Select®生物淘选试剂盒可以轻松实现T7噬菌体展示目标肽或蛋白质的富集。该试剂盒包含使用96孔微量滴定板或类似固相与目标配体进行生物淘选所需的试剂。可以使用试剂盒中提供的阳性和阴性对照对生物淘选流程进行测试和优化。所提供的阳性对照裂解液包含一个展示S•标签多肽的T7Select415-1重组体。当与阴性对照裂解液以已知比例组合时,可以利用所提供的检测试剂通过一个简单噬菌斑印迹测定法来监测高亲和力结合噬菌体的富集程度。
生物淘选
生物淘选需要合适的结合条件和洗脱条件,以维持噬菌体的感染性。T7噬菌体颗粒的稳定性使得在生物淘选过程中可以使用多种洗脱条件。在1%SDS、5 M NaCl、4 M尿素、2 M盐酸胍、10 mM EDTA、还原条件(最高100 mM DTT)和pH范围为4至10处理条件下,噬菌体可保持感染性。T7Select生物淘选可利用的多种条件扩大了可以成功使用的靶标范围。
该产品包含转基因物种(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击 这里 获得最终用户声明(EUD)表格。
组分
  • 25 g 封闭剂
  • 2 x 50 ml 10X TBST洗涤缓冲液
  • 10 ml T7洗脱缓冲液
  • 0.2 ml BL21甘油储存液
  • 0.2 ml BLT5403甘油储存液
  • 0.2 ml BLT5615甘油储存液
  • 1010 pfu T7Select阳性对照裂解物
  • 1010 pfu T7Select阴性对照裂解物
  • 50 μl S蛋白HRP缀合物
  • 2 ml T7Select S蛋白
  • 50 ml SuperSignal 底物
  • pkg/25 g LOCATOR 发光标签
  • 25/包装 开发文件夹
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
法律信息
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7SELECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
访问文档库
相关内容
技术方面的重大进展让单克隆抗体生产更快速高效。现有三个成熟的抗体发现平台。我们提供基于不同技术生产单克隆抗体所需的试剂。
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.