文件
655204
Millipore
TWEEN ® 20
Molecular Biology Grade
别名:
TWEEN ® 20, 聚山梨酯20,聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯,PEG(20)山梨醇酐单月桂酸酯, 聚氧乙烯山梨糖醇酐单月桂酸酯, 聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.25
product name
TWEEN ® 20, Detergent, Molecular Biology Grade, Specific gravity: 1.100-1.110 (20°C).
等級
Molecular Biology
品質等級
形狀
liquid
分子量
~1228
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
pale yellow
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI 密鑰
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
非离子洗涤剂
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup