Merck
1547925
USP
聚山梨酯20
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
polysorbate
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息小册子,都是在发行药典的授权下编制和发布的。如需进一步的信息和支持,请访问药典发布网站。聚山梨酯20是山梨醇及山梨醇酐的月桂酸酯化物,每mole山梨醇和山梨醇酐与约20 mole氧乙烯共聚。脂肪酸部分可能来自植物、动物或人造品。
应用
本品为美国药典参考标准品(USP Reference Standard),用于专门的质量试验和分析。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Polysorbate 20
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(2), 5965-5965 (2020)