主要文件
6.17597
Supelco
硝酸镉 四水合物
purified grade
别名:
硝酸镉四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cd(NO3)2 · 4H2O
CAS号:
分子量:
308.48
Beilstein:
8156730
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
purified grade
mp
59.5 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI 密鑰
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N