主要文件
1.02015
Supelco
Cadmium oxide
EMPLURA®
别名:
Cadmium oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CdO
CAS号:
分子量:
128.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
215-146-2
NACRES:
NA.21
质量水平
产品线
EMPLURA®
方案
≥99.0% (complexometric)
表单
solid
效能
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
表面积
2.0-4.0 m2/g , BET
粒径
≤5 μm (D 50)
pH值(酸碱度)
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
mp
950 °C
溶解性
0.0021 g/L
密度
6.95 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
400 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
痕量阳离子
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cd]=O
InChI
1S/Cd.O
InChI key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Particle size (D 50): ≤ 5.0 µm
Specific surface area (BET): 2.0 - 4.0 m²/g
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3