文件
605195
Sigma-Aldrich
凝血酶,来源于人血浆,高活性
别名:
凝血酶,来源于人血浆,高活性
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
生物源
human plasma
品質等級
形狀
lyophilized solid
比活性
≥2800 NIH units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
water: 1 mg/mL, cloudy
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
设计用于凝血酶凝血时间测试。凝血酶原、钙、促凝血酶原激酶在凝血过程中形成的丝氨酸蛋白酶。作用于可溶性血浆蛋白纤维蛋白原,以将其转化为不可溶纤维蛋白凝块。由同质人凝血酶原经Xa因子、Va因子和磷脂活化制备而成。设计用于凝血酶时间测试。
设计用于凝血酶凝血时间测试。激活因子XIII并将纤维蛋白原转化为纤维蛋白的关键酶。
警告
毒性:有害(C)
單位定義
一个单位是通过与使用生物制品局标准凝血酶生成的标准曲线的比较来测定的。
外觀
从200 mM NaCl、50 mM枸橼酸纳、0.1% PEG-8000(pH 6.5)中冷冻干燥。
準備報告
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
分析報告
通过SDS-PAGE从均质凝血酶原完成激活
其他說明
Forsberg, G., et al. 1992.J. Protein Chem.11, 201.
Garcia, J.G.1992.J. Lab. Clin. Med.120, 513.
Scarborough, R.M., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 13146.
Weigel, L.M., et al. 1992.Infect.Immun.60, 1568.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Aaron J Rogers et al.
IEEE transactions on bio-medical engineering, 66(12), 3436-3443 (2019-03-21)
Cardiovascular research and regenerative strategies have been significantly limited by the lack of relevant cell culture models that can recreate complex hemodynamic stresses associated with pressure-volume changes in the heart. To address this issue, we designed a biomimetic cardiac tissue