等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥98% (by assay)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
pKa (20 °C)
7.21
溶解度
water: soluble
正離子痕跡
heavy metals: ≤0.001%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3