雜質
<200 μM aldehyde
<200 μM peroxide
10%±1 detergent
顏色
clear
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI 密鑰
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
电导率:<50 µmhos。
應用
- The Influence of Tea Tree Oil on Antifungal Activity and Pharmaceutical Characteristics of Pluronic® F-127 Gel Formulations with Ketoconazole.: 本研究调查了茶树油对含酮康唑的Pluronic® F-127凝胶制剂的抗真菌特性和药学特性的影响。这项研究证明,这种组合了增强抗真菌活性、改善了凝胶稠度,凸显了在局部抗真菌治疗中的潜在应用价值(Wróblewska et al., 2021。
- Comprehensive and comparative studies on nanocytotoxicity of glyceryl monooleate- and phytantriol-based lipid liquid crystalline nanoparticles.: 本文探讨了不同脂质液晶纳米粒子的细胞毒性,包括由 Pluronic F-127 稳定的纳米粒子。研究结果揭示了有关这些纳米粒子在生物医学应用中的安全性的关键见解(Jagielski et al., 2021)。
- Co-stabilization of pioglitazone HCL nanoparticles prepared by planetary ball milling: in-vitro and in-vivo evaluation.: 本研究重点关注使用 Pluronic F-127 对盐酸吡格列酮纳米粒子进行共稳定化,证明其在体外和体内环境增强药物稳定性和生物利用度方面的有效性(Alshora et al., 2020)。
- Dual-responsive (pH/temperature) Pluronic F-127 hydrogel drug delivery system for textile-based transdermal therapy.: 本文介绍了一种使用 Pluronic F-127 水凝胶的新型药物输送系统,该系统对 pH 和温度变化均有响应。该系统专为基于纺织品的透皮疗法而设计,可提供药物控释(Chatterjee et al., 2019)。
- Formulation and evaluation of novel controlled release of topical pluronic lecithin organogel of mefenamic acid.: 本研究使用Pluronic F-127和卵磷脂配制控释局部凝胶,输送甲芬那酸。该研究重点介绍了这种凝胶在药物缓释和增强疗效方面的潜在应用价值(Jhawat et al., 2016)。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
10%水溶液。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pluronic is a registered trademark of BASF
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1