主要文件
5.31711
Sigma-Aldrich
类端粒沉默干扰体1(DOT1L)抑制剂,SYC-522
别名:
类端粒沉默干扰体1(DOT1L)抑制剂,SYC-522
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H40N8O4
分子量:
540.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
500 pM Ki
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to light yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种细胞可渗透的 S-腺苷-L-蛋氨酸(SAM)衍生物,可作为组蛋白 3-赖氨酸 79(H3K79)甲基转移酶 DOT1L(Ki = 500 pM)的高效抑制剂,并抑制 H3K79 甲基化。不影响 PRMT1、CARM1 和 SUV39H1 的活性(IC50 > 100 µM)。 在 G0/G1 阶段阻止细胞周期。 尽管它不诱导凋亡,但它可使 MLL 重排的白血病细胞对化疗药物(米托蒽醌、依托泊苷、阿糖胞苷)敏感,从而导致凋亡性细胞死亡。 研究表明,它将白血病相关基因 HOXA9 和 MEIS1 的表达下调 50% 以上。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。
一种细胞可渗透的 S-腺苷-L-蛋氨酸(SAM)衍生物,可作为组蛋白 3-赖氨酸 79(H3K79)甲基转移酶 DOT1L(Ki = 500 pM)的高效抑制剂,并抑制 H3K79 甲基化。不影响 PRMT1、CARM1 和 SUV39H1 的活性(IC50 > 100 µM)。 在 G0/G1 阶段阻止细胞周期。 尽管它不诱导凋亡,但它可使 MLL 重排的白血病细胞对化疗药物(米托蒽醌、依托泊苷、阿糖胞苷)敏感,从而导致凋亡性细胞死亡。 研究表明,它将白血病相关基因 HOXA9 和 MEIS1 的表达下调 50% 以上。
一种细胞可透过性 S-腺苷-L-蛋氨酸(SAM)衍生物,可作为组蛋白 3-赖氨酸 79(H3K79)甲基转移酶 DOT1L(Ki = 500 pM)的高效抑制剂
生化/生理作用
主靶
DOT1L
细胞可透过性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Liu, W., et al. 2014.PLoS One.9, e98270.
Anglin, J.L., et al. 2012.J. Med. Chem.55, 8066.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3