主要文件
5.30509
Sigma-Aldrich
StemSelect化合物E
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
别名:
StemSelect化合物E
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H24F2N4O3
分子量:
490.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
StemSelect化合物E,
方案
≥95% (HPLC)
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
储存温度
−70°C
SMILES字符串
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
InChI key
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
一般描述
Notch信号传导抑制因子。
生化/生理作用
主要靶标
早老蛋白
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外形
5 mM(250 µg/102µ l),0.2 µm过滤的DMSO溶液。
重悬
初次使用后,等分并冷冻(-70°C)。
其他说明
Li, W., et al. 2011.Proc.Natl Acad.Sci. USA108, 8299.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
闪点(°C)
87 °C - (refers to pure substance)