文件
529567-M
Millipore
磷酸氢二钾三水合物,分子生物学级
别名:
磷酸氢二钾三水合物,分子生物学级, K₂HPO₄
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HK2O4P · 3H2O
CAS号:
分子量:
228.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
等級
Molecular Biology
品質等級
化驗
≥98% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
pKa (20 °C)
7.21
溶解度
water: soluble
正離子痕跡
heavy metals: ≤0.001%
吸收
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI 密鑰
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
相关类别
一般說明
生物缓冲液(吸光度:在260 nm和280 nm处≤0.01)。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1