主要文件
1.93630
Supelco
磷酸钾二元 二元
anhydrous, EMPLURA®
别名:
磷酸二钾, 磷酸氢二钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2HPO4
CAS号:
分子量:
174.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
anhydrous
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1