方案
≥99% (HPLC)
质量水平
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
orange-brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S1\C(=C/c3c(ccc(c3)Br)OCC(=O)O)\C(=O)N(C1=S)Cc2cnccc2
InChI
1S/C18H13BrN2O4S2/c19-13-3-4-14(25-10-16(22)23)12(6-13)7-15-17(24)21(18(26)27-15)9-11-2-1-5-20-8-11/h1-8H,9-10H2,(H,22,23)/b15-7-
InChI key
IYCJJVVXEHZJHE-CHHVJCJISA-N
一般描述
一种可渗透细胞的罗丹宁化合物,可通过阻止Skp2-Cks1介导的底物募集而不影响F-box E3泛素连接酶Skp2与Cks1或SCF(Skp1-cullin1-F-box)复合物的相互作用上调细胞p21Cip1/Waf1和p27Kip1蛋白水平(在501 Mel培养物中10µM持续16 h)。显示可抑制人乳腺癌MCF-7和黑色素瘤501 Mel细胞的增殖(IC50分别为8和µ30 M;培养16小时)。与SMIP004(目录号500517)不同,C1不会影响细胞周期蛋白E/CDK2激酶活性或Skp2水平。
请注意,由于含水量可变,该化合物的分子量是批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
请注意,由于含水量可变,该化合物的分子量是批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主要靶标
破坏p27-Skp2相互作用
破坏p27-Skp2相互作用
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
仅使用新鲜的DMSO进行复溶。
复溶后,分装并冷冻保存(-20°C。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Rico-Bautista, E., and Wolf, D.A.2012.Chem. Biol.19, 1497.
Wu, L., et al. 2012.Chem. Biol.19, 1515.
Wu, L., et al. 2012.Chem. Biol.19, 1515.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
相关内容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.