主要文件
475895
Sigma-Aldrich
莫能菌素,钠盐,高纯度
Polyether antibiotic that functions as a Na+ ionophore by forming stable complexes with monovalent cations that are able to cross the plasma membrane.
别名:
莫能菌素,钠盐,高纯度
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H61O11 · Na
CAS号:
分子量:
692.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥97% (by Assay)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white to beige
溶解度
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
InChI 密鑰
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
一般說明
聚醚抗生素,通过与能够穿过质膜的单价阳离子形成稳定的复合物,作为Na+离子载体发挥作用。阻断糖蛋白分泌。抑制HDL减少细胞胆固醇酯化的能力。还报告诱导肾上腺嗜铬细胞分泌儿茶酚胺。
生化/生理作用
主要靶标
起Na+离子载体的作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:高毒性(H)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。贮备液在4°C下可稳定保存至多6个月。在酸性溶液中不稳定。
其他說明
Inabayashi, M., et al. 1995.Biochemistry34, 3455.
Mendez, A.J.1995.J. Biol. Chem.270, 5891.
Sakuragawa, N., et al. 1994.Biochim.Biophys.Acta1213, 193.
Griffin, T., et al. 1993.J. Natl.Cancer Inst.85, 292.
Rushfeldt, C., and Smedsrtod, B. 1993.Cancer Res.53, 658.
Hoya, A., and Venosa, R.A.1992.Biochem.Biophys.Acta1104, 123.
Kok, J.W.1992.J. Cell.Sci.103, 1139.
Takemura, H., and Ohshika, H. 1992.Biochem.Pharmacol.44, 1395.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Heart,muscle
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Bingqing Zheng et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
NK cells play crucial roles in defending against persistent HBV. However, NK cells present dysfunction in chronic hepatitis B virus (CHB) infection, and the associated mechanism is still not fully understood. Except for the regulatory receptors, NK cells could also